Stampa…
Thieno[3,2-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30575-100MG OR30575-250MG
APOSOR30575-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR30575-100MG APOSOR30575-250MG
Thieno[3,2-c]pyridine
Thieno[3,2-c]pyridine
Formula: C₇H₅NS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01760493
CAS Number: 272-14-0
EINECS: 205-984-7