1H-Pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₅N₃O₂ Punto di fusione: 265…270 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11040725 CAS Number: 116855-08-4 |