Stampa…
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30562-1G OR30562-500MG
APOSOR30562-1GEA 63.8 EUR
APOSOR30562-1G APOSOR30562-500MG
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Isoquinoline-8-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06227440
CAS Number: 787615-01-4