Stampa…
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Isoquinoline-5-carboxaldehyde
OR30559-1G OR30559-250MG
APOSOR30559-1GEA 48.1 EUR
APOSOR30559-1G APOSOR30559-250MG
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Isoquinoline-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NO
Peso molecolare: 157,17 g/mol
Punto di fusione: 116…120 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412483
CAS Number: 80278-67-7