Stampa…
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305585-1G OR305585-5G OR305585-25G
APOSOR305585-1GEA 21.9 EUR
APOSOR305585-1G APOSOR305585-5G APOSOR305585-25G
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine 98%
4-Amino-2-chloro-5-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Punto di fusione: 115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11977435
CAS Number: 79055-62-2