Stampa…
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30558-1G OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA 72.5 EUR
APOSOR30558-1G APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formula: C₈H₉BN₂O₂
Punto di fusione: 277…283 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09870053
CAS Number: 1150114-80-9