Stampa…
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30556-25G OR30556-5G
APOSOR30556-25GEA 37.7 EUR
APOSOR30556-25G APOSOR30556-5G
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
2-(Chloromethyl)quinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉Cl₂N
Punto di fusione: 183…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012734
CAS Number: 3747-74-8
EINECS: 223-145-3