Stampa…
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ethyl 4-(bromomethyl)benzoate
OR30551-100G OR30551-25G OR30551-5G
APOSOR30551-100GEA 525 EUR
APOSOR30551-100G APOSOR30551-25G APOSOR30551-5G
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate 96%
Ethyl-4-(bromomethyl)benzoate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₂
Peso molecolare: 243,1 g/mol
Punto di ebollizione: 145 °C/5mmHg
Punto di fusione: 28…33 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791307
CAS Number: 26496-94-6
UN: 1759
ADR: 8,II