3-Bromo-o-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di fusione: 152…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00270097 CAS Number: 76006-33-2 |