Stampa…
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30543-1G OR30543-5G
APOSOR30543-1GEA 20.5 EUR
APOSOR30543-1G APOSOR30543-5G
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
2-Chloropyrimidine-4-carbonitrile
Formula: C₅H₂ClN₃
Peso molecolare: 139,5400 g/mol
Punto di fusione: 53…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234989
CAS Number: 75833-38-4