Stampa…
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR305419-1G OR305419-5G
APOSOR305419-1GEA 171 EUR
APOSOR305419-1G APOSOR305419-5G
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid 98%
2-Pyrrolidin-1-ylisonicotinic acid
Formula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Punto di fusione: 211…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115212
CAS Number: 98088-04-1