Stampa…
2-Acetamido-6-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(6-Methylpyridin-2-yl)acetamide
OR305411-10G OR305411-5G
APOSOR305411-10GEA 97.4 EUR
APOSOR305411-10G APOSOR305411-5G
2-Acetamido-6-methylpyridine
2-Acetamido-6-methylpyridine
Formula: C₈H₁₀N₂O
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00091881
CAS Number: 5327-33-3