Stampa…
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30541-1G OR30541-5G
APOSOR30541-1GEA 34.8 EUR
APOSOR30541-1G APOSOR30541-5G
5-Amino-2-chloropyrimidine 95%
5-Amino-2-chloropyrimidine
Formula: C₄H₄ClN₃
Punto di fusione: 198…199 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06412560
CAS Number: 56621-90-0