Stampa…
2-Acetamido-6-bromopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-(6-Bromopyridin-2-yl)acetamide
OR305408-1G OR305408-5G
APOSOR305408-1GEA 87.3 EUR
APOSOR305408-1G APOSOR305408-5G
2-Acetamido-6-bromopyridine
2-Acetamido-6-bromopyridine
Formula: C₇H₇BrN₂O
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 154…157 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234277
CAS Number: 25218-99-9