Stampa…
2-Hydrazino-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR305404-1G OR305404-5G
APOSOR305404-1GEA 0 EUR
APOSOR305404-1G APOSOR305404-5G
2-Hydrazino-3-methylpyridine
2-Hydrazino-3-methylpyridine
Formula: C₆H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07786312
CAS Number: 4930-99-8