Stampa…
6-Bromo-o-toluic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Bromo-6-methylbenzoic acid
OR3054-1G OR3054-25G OR3054-5G
APOSOR3054-1GEA 19 EUR
APOSOR3054-1G APOSOR3054-25G APOSOR3054-5G
6-Bromo-o-toluic acid 97%
6-Bromo-o-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 107…112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310788
CAS Number: 90259-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III