Stampa…
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR305377-1G OR305377-5G
APOSOR305377-1GEA 241 EUR
APOSOR305377-1G APOSOR305377-5G
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
5-Pyrimidinecarbonyl chloride
Formula: C₅H₃ClN₂O
Peso molecolare: 142,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789627
CAS Number: 40929-48-4
UN: 3261
ADR: 8,III