Stampa…
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305362-1G OR305362-250MG
APOSOR305362-1GEA 147 EUR
APOSOR305362-1G APOSOR305362-250MG
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
4-Bromo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11109831
CAS Number: 1032943-43-3