Stampa…
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2-one
OR305356-25G OR305356-5G
APOSOR305356-25GEA 619 EUR
APOSOR305356-25G APOSOR305356-5G
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one 97%
5-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-2(3H)-one
Formula: C₇H₅BrN₂O
Peso molecolare: 213,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07367221
CAS Number: 183208-34-6