Stampa…
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305338-1G OR305338-5G
APOSOR305338-1GEA 66.9 EUR
APOSOR305338-1G APOSOR305338-5G
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine 98%
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17010105
CAS Number: 1206979-33-0