Stampa…
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305328-10G OR305328-1G OR305328-5G
APOSOR305328-10GEA 265 EUR
APOSOR305328-10G APOSOR305328-1G APOSOR305328-5G
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
6-Bromo-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,0201 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12024534
CAS Number: 1150617-54-1