1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1-Methyl-3,5-dinitro-2-pyridone, 1-Methyl-3,5-dinitropyridin-2(1H)-one
OR305320-1G
OR305320-5G
APOSOR305320-1GEA
81.5
EUR
APOSOR305320-1G
APOSOR305320-5G
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one 99%
1-Methyl-3,5-dinitro-1H-pyridin-2-one
Formula:
C₆H₅N₃O₅ Peso molecolare: 199,121 g/mol Punto di fusione: 174…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00456280 CAS Number: 14150-94-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |