Stampa…
6-Nitro-1-indanone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30531-1G OR30531-5G
APOSOR30531-1GEA 27.7 EUR
APOSOR30531-1G APOSOR30531-5G
6-Nitro-1-indanone 97%
6-Nitro-1-indanone
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06656903
CAS Number: 24623-24-3