Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR305307-1G
OR305307-5G
APOSOR305307-1GEA
654
EUR
APOSOR305307-1G
APOSOR305307-5G
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-5-oxo-4,5-dihydroisoxazole-4-carboxylate
Formula:
C₆H₇NO₄ Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00020816 CAS Number: 500348-26-5 |