Stampa…
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30530-1KG OR30530-250G OR30530-5KG
APOSOR30530-1KGEA 65.4 EUR
APOSOR30530-1KG APOSOR30530-250G APOSOR30530-5KG
Sodium-2-naphthalenesulphonate 95%
Sodium-2-naphthalenesulphonate
Formula: C₁₀H₈O₃S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064186
CAS Number: 532-02-5
EINECS: 208-523-8