6-Bromo-m-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇BrO₂ Punto di fusione: 136…140 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00079722 CAS Number: 6967-82-4 |