Stampa…
6-Aminoisoindolin-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Amino-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one
OR305288-1G OR305288-5G
APOSOR305288-1GEA 108 EUR
APOSOR305288-1G APOSOR305288-5G
6-Aminoisoindolin-1-one
6-Aminoisoindolin-1-one
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,17 g/mol
Punto di fusione: 247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09701282
CAS Number: 675109-45-2