Stampa…
5-Aminoisoindolin-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305283-250MG OR305283-5G
APOSOR305283-250MGEA 0 EUR
APOSOR305283-250MG APOSOR305283-5G
5-Aminoisoindolin-1-one
5-Aminoisoindolin-1-one
Formula: C₈H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000828
CAS Number: 222036-66-0