Stampa…
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305282-250MG OR305282-1G
APOSOR305282-250MGEA 72.7 EUR
APOSOR305282-250MG APOSOR305282-1G
5-Hydroxyisoindolin-1-one
5-Hydroxyisoindolin-1-one
Formula: C8H7NO2
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10000830
CAS Number: 252061-66-8