Stampa…
6-Methoxyisoindolin-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305281-1G OR305281-250MG
APOSOR305281-1GEA 147 EUR
APOSOR305281-1G APOSOR305281-250MG
6-Methoxyisoindolin-1-one
6-Methoxyisoindolin-1-one
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,1733 g/mol
Punto di fusione: 189…190 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234735
CAS Number: 132680-54-7