Stampa…
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 5-amino-2,3-dihydro-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl 5-aminoindoline-1-carboxylate
OR305256-1G OR305256-250MG
APOSOR305256-1GEA 159 EUR
APOSOR305256-1G APOSOR305256-250MG
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
5-Amino-2,3-dihydroindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈N₂O₂
Peso molecolare: 234,3 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08059270
CAS Number: 129487-92-9