N-Boc-5-hydroxyindole
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N-Boc-5-Hydroxyindole, tert-Butyl 5-hydroxy-1H-indole-1-carboxylate
OR305227-1G
OR305227-250MG
APOSOR305227-1GEA
102
EUR
APOSOR305227-1G
APOSOR305227-250MG
N-Boc-5-hydroxyindole
N-Boc-5-hydroxyindole
Formula:
C₁₃H₁₅NO₃ Peso molecolare: 233,2600 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08272246 CAS Number: 434958-85-7 |