Stampa…
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR305201-1G OR305201-500MG
APOSOR305201-1GEA 366 EUR
APOSOR305201-1G APOSOR305201-500MG
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
2-Chloro-1H-indole-3-carboxylic acid
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01719046
CAS Number: 54778-20-0