Stampa…
3-Methylisatoic anhydride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 8-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30520-1G OR30520-25G OR30520-5G
APOSOR30520-1GEA 20.5 EUR
APOSOR30520-1G APOSOR30520-25G APOSOR30520-5G
3-Methylisatoic anhydride
3-Methylisatoic anhydride
Formula: C₉H₇NO₃
Peso molecolare: 177,1568 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03426399
CAS Number: 66176-17-8