Stampa…
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxy-1,2-propanediol, (±)-3-Methoxy-1,2-dihydroxy propane
OR30517-25G OR30517-5G
APOSOR30517-25GEA 136 EUR
APOSOR30517-25G APOSOR30517-5G
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Methoxy-1,2-propanediol
Formula: C₄H₁₀O₃
Peso molecolare: 106,12 g/mol
Punto di ebollizione: 218…220 °C
Densità: 1,114 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004719
CAS Number: 623-39-2
EINECS: 210-791-6