Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305169-1G OR305169-250MG
APOSOR305169-1GEA 133 EUR
APOSOR305169-1G APOSOR305169-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carbaldehyde
Formula: C₈H₆N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739248
CAS Number: 136117-74-3