Stampa…
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305164-100MG OR305164-1G OR305164-5G
APOSOR305164-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR305164-100MG APOSOR305164-1G APOSOR305164-5G
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine 95%
6-Aminoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₇N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739232
CAS Number: 235106-53-3