Stampa…
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxyphenylhydrazine hydrochloride, 2-Hydrazinoanisole hydrochloride
OR30516-100G OR30516-25G OR30516-5G
APOSOR30516-100GEA 655 EUR
APOSOR30516-100G APOSOR30516-25G APOSOR30516-5G
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride 96%
(2-Methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁ClN₂O
Peso molecolare: 174,6280 g/mol
Punto di fusione: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00035456
CAS Number: 6971-45-5
EINECS: 230-199-1