Stampa…
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
OR305157-1G OR305157-5G OR305157-10G
APOSOR305157-1GEA 142 EUR
APOSOR305157-1G APOSOR305157-5G APOSOR305157-10G
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine 95+%
3-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739222
CAS Number: 307503-19-1