Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Fornitore: Apollo Scientific
OR305156-250MG OR305156-1G
APOSOR305156-250MGEA 90.2 EUR
APOSOR305156-250MG APOSOR305156-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonate
Formula: C₇H₆N₂O₃S
Peso molecolare: 198,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13176742
CAS Number: 112581-51-8