Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR305155-250MG OR305155-1G OR305155-500MG
APOSOR305155-250MGEA 353 EUR
APOSOR305155-250MG APOSOR305155-1G APOSOR305155-500MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Imidazo[1,2-a]pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₇H₅ClN₂O₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407340
CAS Number: 499770-78-4