Stampa…
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-1,2-dihydro-3H-indazol-3-one
OR305112-1G OR305112-250MG
APOSOR305112-1GEA 101 EUR
APOSOR305112-1G APOSOR305112-250MG
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
5-Bromo-1H-indazol-3-ol
Formula: C₇H₅BrN₂O
Peso molecolare: 213,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781638
CAS Number: 7364-27-4