Stampa…
2-Bromo-m-toluic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3051-25G OR3051-100G
APOSOR3051-25GEA 26.3 EUR
APOSOR3051-25G APOSOR3051-100G
2-Bromo-m-toluic acid
2-Bromo-m-toluic acid
Formula: C₈H₇BrO₂
Peso molecolare: 215,05 g/mol
Punto di fusione: 134…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00079721
CAS Number: 53663-39-1