Stampa…
5-Methyl-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR305086-1G OR305086-5G OR305086-10G
APOSOR305086-1GEA 24.8 EUR
APOSOR305086-1G APOSOR305086-5G APOSOR305086-10G
5-Methyl-1H-indazole
5-Methyl-1H-indazole
Formula: C₈H₈N₂
Punto di ebollizione: 165…190 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 111 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01606235
CAS Number: 1776-37-0