Stampa…
2-Indanone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
OR30508-100G OR30508-25G OR30508-5G
APOSOR30508-100GEA 88.7 EUR
APOSOR30508-100G APOSOR30508-25G APOSOR30508-5G
2-Indanone 98%
2-Indanone
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di fusione: 51…54 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003792
CAS Number: 615-13-4
EINECS: 210-410-3