Stampa…
3-Iodo-1H-indazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodoindazole
OR305076-1G OR305076-5G
APOSOR305076-1GEA 29.2 EUR
APOSOR305076-1G APOSOR305076-5G
3-Iodo-1H-indazole 98%
3-Iodo-1H-indazole
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,0325 g/mol
Punto di fusione: 139…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972469
CAS Number: 66607-27-0