Stampa…
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodo-6-nitroindazole
OR305075-1G OR305075-5G
APOSOR305075-1GEA 36.4 EUR
APOSOR305075-1G APOSOR305075-5G
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
3-Iodo-6-nitro-1H-indazole
Formula: C₇H₄IN₃O₂
Peso molecolare: 289,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07781652
CAS Number: 70315-70-7