Stampa…
7-Isoquinolinol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 7-Hydroxyisoquinoline, Isoquinolin-7-ol
OR30506-1G OR30506-5G OR30506-25G
APOSOR30506-1GEA 77.1 EUR
APOSOR30506-1G APOSOR30506-5G APOSOR30506-25G
7-Isoquinolinol 98%
7-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 226…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456131
CAS Number: 7651-83-4