Stampa…
Hexyl chloroformate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30504-100G OR30504-25G
APOSOR30504-100GEA 139 EUR
APOSOR30504-100G APOSOR30504-25G
Hexyl chloroformate 98%
Hexyl chloroformate
Formula: C₇H₁₃ClO₂
Punto di ebollizione: 60…61 °C/7mmHg
Densità: 1,007 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000651
CAS Number: 6092-54-2
EINECS: 228-036-4
UN: 3277
ADR: 6.1+8,II