Stampa…
2-Bromo-4-methylanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-2-methoxy-5-methylbenzene, 3-Bromo-4-methoxytoluene
OR3050-50G OR3050-10G OR3050-250G
APOSOR3050-50GEA 36.4 EUR
APOSOR3050-50G APOSOR3050-10G APOSOR3050-250G
2-Bromo-4-methylanisole 98%
2-Bromo-4-methylanisole
Formula: C₈H₉BrO
Punto di ebollizione: 134 °C/25mmHg
Punto di fusione: 15,5 °C
Densità: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017783
CAS Number: 22002-45-5
EINECS: 244-705-3